Merck
33762
Supelco
Microcystin-LF solution
6-9 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinónimos:
Algae bloom toxin, Biotoxin, Algae bloom standard, Cyanobacterial toxin
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.060,00
US$ 1.060,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.060,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H71N7O12
Número de CAS:
Peso molecular:
986.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.060,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
6-9 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O12/c1-29(2)25-40-50(66)58-44(52(69)70)33(6)46(62)56-41(27-36-17-13-11-14-18-36)49(65)54-38(22-21-30(3)26-31(4)42(71-10)28-37-19-15-12-16-20-37)32(5)45(61)55-39(51(67)68)23-24-43(60)59(9)35(8)48(64)53-34(7)47(63)57-40/h11-22,26,29,31-34,38-42,44H,8,23-25,27-28H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)/b22-21+,30-26+/t31-,32-,33-,34+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
Clave InChI
FEVBMCJUKWWWBT-QVWKUIOOSA-N
Descripción general
Microcystin-LF is a toxic analog of microcystin produced by cyanobacteria in freshwater systems.[1]
Aplicación
Microcystin-LF may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in raw and treated waters using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Extraction and high-performance liquid chromatographic method for the determination of microcystins in raw and treated waters.
Lawton AL, et al.
Analyst, 119(7), 1525-1530 (1994)