33363
Chloroxynil
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-142 °C
idoneidad
passes test for identity (NMR)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Clave InChI
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)