Documentos clave
32926
Supelco
Trichothecen Mix-Lösung
analytical standard
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.140,00
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.140,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
disponibilidad
not available in USA
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certan Vial
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análisis
purity : ≥97.0% (HPLC) for all components
~10 ug/mL each in acetonitrile (3-AcDON, DON, NIV, FusX, HT-2, T-2, DAS, ZON)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2