Merck
32707
Supelco
4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Sinónimos:
3E2-Nonylphenol isomer, 4-(3-Ethyl-2-heptyl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
10341481
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-13(5-2)12(3)14-8-10-15(16)11-9-14/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
GSSYEGRAMDNVJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)