32569
Cimaterol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-5-(1-hydroxy-2-isopropyl-d7-aminoethyl)benzonitrile
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
Clave InChI
BUXRLJCGHZZYNE-UNAVHCQLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Bovine urine samples by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).[1]
- Bovine muscles by molecular imprinted polymers (MIPs) with ion trap LC-MS.[2]
Animal muscles and viscera samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-MS/MS.[3]
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?