32491
Griseofulvin-13C17 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione-13C17 solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~25 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
cambio de masa
M+17
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c](O[13CH3])[13c]2[13C](=O)[13C@]3(O[13c]2[13c]1Cl)[13C@H]([13CH3])[13CH2][13C](=O)[13CH]=[13C]3O[13CH3]
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
Clave InChI
DDUHZTYCFQRHIY-ZHYGDYSESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)