Merck
32377
Supelco
erythro-Isoxsuprine-(phenoxy-13C6) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(1SR)1-methyl-2-phenoxy-13C6-ethylamino]propan-1-ol hydrochloride, (1RS,2SR,1′SR)-1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1′-methyl-2′-phenoxy-13C6-ethylamino)-1-propanol hydrochloride, mixture of enantiomers, erythro-Isoxsuprine-13C6 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C12H23NO3 · HCl
Peso molecular:
343.80
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)