Merck
32359
Supelco
Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(Methyl-d3)-3-{3-methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Ponazuril-d3
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.150,00
US$ 1.150,00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.150,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D3H11F3N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
460.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.150,00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)