Merck
32273
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 solution
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-3,5-d2, 4-tert-OP-D2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D2H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6D,7D
Clave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-QFIQSOQBSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)