Merck
32241
Supelco
Terbutaline acetate salt hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)benzene-1,3-diol acetate salt hemihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO3 · C2H4O2 · 0.5H2O
Peso molecular:
294.34
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Precaución
Air Sensitive: Handle under Argon
Light Sensitive: Sensitive
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)