Merck
32162
Supelco
Ketotriclabendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.240,00
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.240,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H7Cl3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1c(cccc1Oc2cc3[nH]c(nc3cc2Cl)O)Cl
InChI
1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
Clave InChI
HADOEZYYSUGOIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2