32147
Cloransulam-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl 3-chloro-2-{[(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-yl)sulfonyl]amino}benzoate, Methyl 3-chloro-N-(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-ylsulfonyl)anthranilate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3C(=O)OC
InChI
1S/C15H13ClFN5O5S/c1-3-27-15-18-10(17)7-11-19-14(20-22(11)15)28(24,25)21-12-8(13(23)26-2)5-4-6-9(12)16/h4-7,21H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BIKACRYIQSLICJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)