32122
5′-Hydroxypiroxicam
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridyl)-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CN1C(C(=O)Nc2ccc(O)cn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O5S/c1-18-13(15(21)17-12-7-6-9(19)8-16-12)14(20)10-4-2-3-5-11(10)24(18,22)23/h2-8,19-20H,1H3,(H,16,17,21)
Clave InChI
CCKOORANQAQKKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)