Merck
32107
Supelco
Clorprenaline-(isopropyl-d7)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(RS)-1-(2-Chlorophenyl)-2-(isopropyl-d7))aminoethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D7H9ClNO
Peso molecular:
220.75
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[2H]C(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Descripción general
Clorprenaline-(isopropyl-d7) analytical reference standard belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)