32065
Meperfluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Seleccione un Tamaño
US$ 200,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 200,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
InChI
1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
Clave InChI
MWFQAAWRPDRKDG-KOLCDFICSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?