32005
Carbosulfan
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3
Clave InChI
JLQUFIHWVLZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?