31716
Thiocyclam hydrogenoxalate
PESTANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
US$ 94,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 94,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)C1CSSSC1
InChI
1S/C5H11NS3.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-9-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
ICTQUFQQEYSGGJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>266.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 130 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)