31715
Hexachloroethane
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Perchloroethane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
8.16 (vs air)
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
Clave InChI
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)