31678
Cloquintocet-mexyl
PESTANAL®, analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C18H22ClNO3/c1-3-4-5-7-13(2)23-17(21)12-22-16-10-9-15(19)14-8-6-11-20-18(14)16/h6,8-11,13H,3-5,7,12H2,1-2H3
Clave InChI
COYBRKAVBMYYSF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Urinary bladder
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)