Merck
31603
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2O)2CHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein:
1760414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
mp
76-78 °C (lit.)
78-80 °C
cadena SMILES
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
Clave InChI
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block for heterocyclic compounds
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Inami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 352-352 (1985)
J.B. Press et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 1571-1571 (1988)