31059
α,α-Dichlorotoluene
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.550 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−17-−15 °C (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)