Merck
309125
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
eCl@ss:
38110504
PubChem Substance ID:
assay
95%
reaction suitability
reagent type: oxidant
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Inchi Key
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)