30912
MRS Agar, original acc. DeMan-Rogosa-Sharpe
suitable for microbiology
Sinónimos:
DeMan-Rogosa-Sharpe Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12 g/L
diammonium citrate, 2 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2 g/L
glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate tetrahydrate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
meat peptone (peptic), 10 g/L
sodium acetate trihydrate, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH final
5.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.