Merck
30631
Supelco
1-Decanosulfonato de sodio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido 1-decanosulfónico sodium salt
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 308,00
50 G
US$ 2.120,00
US$ 308,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 308,00
50 G
US$ 2.120,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Beilstein:
3918920
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
US$ 308,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
≥99.0%
calidad
LiChropur
mol peso
244.33 g/mol
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactivo de asociación iónica para HPLC, incluidos los análisis de péptidos y proteínas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luigi Battaglia et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(7), 2157-2165 (2014-05-16)
The major obstacle to glioblastoma pharmacological therapy is the overcoming of the blood-brain barrier (BBB). In literature, several strategies have been proposed to overcome the BBB: in this experimental work, solid lipid nanoparticles (SLN), prepared according to fatty acid coacervation
Miriam Gochin et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(14), 4338-4344 (2009-06-19)
The hydrophobic pocket within the coiled coil domain of HIV-1 gp41 is considered to be a hot-spot suitable for small molecule intervention of fusion, although so far it has yielded only microM inhibitors. Previous peptide studies have identified specific hydrophobic
Zita Pöstényi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 102, 529-534 (2014-12-03)
Validated HPLC analysis was developed in order to monitor the level of 4-fluorodeprenyl in rats. Male Wistar rats were intraperitoneally treated with 30 mg/kg of (-)-4-fluorodeprenyl. The rats were sacrificed after 5, 15, 30 and 60 min of treatment, and