Merck
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystine bisallyl ester di(p-toluenesulfonate) salt
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
664.83
Beilstein:
7966375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
actividad óptica
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
mp
175-180 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Otras notas
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)