Merck
29333
Millipore
Barritt′s Reagent A
Barritt’s Reagent A
suitable for microbiology
Sinónimos:
Naphtol, ethanolic solution, VP1 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent A
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 58,20
US$ 58,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 58,20
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
US$ 58,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nivel de calidad
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Línea del producto
BioChemika
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
absolute ethanol, 100 mL
α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
técnicas
microbe id | metabolite detection: suitable
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
idoneidad
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
Aplicación
Dieses Reagenz wird zusammen mit Barritt′s Reagenz B beim Voges-Proskauer Test, für die Detektion der Acetoinproduktion durch Bakterien, verwendet.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protocolos
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review