Merck
27827
Supelco
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol)
Selectophore, 91% vinyl chloride – 3% vinyl acetate – 6% vinyl alcohol
Sinónimos:
Copolymer of vinyl chloride, vinyl acetate and vinyl alcohol
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Formulario
powder
mol peso
Mr ~24500
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol) was used in SPR (surface plasmon resonance) system, which was based on the wavelength shift, and was used for uranyl ion detection.[1]
Otras notas
Copolymer suitable for the preparation of membranes for ion-selective electrodes[2]
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Uranyl ion detection based on wavelength-resolved surface plasmon resonance spectroscopy.
Chen H
Sensors and Actuators B, Chemical, 134 (2), 419-422 (2008)
Elimination of the asymmetry in neutral-carrier-based solvent polymeric membranes induced by proteins.
L F Dürselen et al.
Analytical chemistry, 60(14), 1455-1458 (1988-07-15)