Merck
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
Sinónimos:
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H57N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
719.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Descripción general
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.[2]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore[3]
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)