Documentos clave
26163
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1010-LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE plunger tip
tamaño
10 mL
descripción
1010 LT-LTN-RN-TLL
Características
Includes plunger tip, plunger and O-ring (if required).
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 13231
compatibilidad
for use with Hamilton 1010-LT-LTN-RN-TLL
Descripción general
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)