257400
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
≥99.5%
Sinónimos:
Bis-MSB
About This Item
assay
≥99.5%
mp
180-182 °C (lit.)
λmax
349 nm
SMILES string
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Application
Suitable as laser dye
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?