25422
Sodium oxalate
puriss., ≥99%
Sinónimos:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
grado
puriss.
Ensayo
≥99%
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6.5-8.5 (20 °C, 2.5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤20 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?