Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Sinónimos:
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 178,00
US$ 178,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 178,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 178,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Aplicación
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)