Merck
25035
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2P(O)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.36
Beilstein/REAXYS Number:
969707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)