24260
Chlorodicyclohexylborane solution
purum, ~1 M in hexane
Sinónimos:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
grado
purum
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
~1 M in hexane
densidad
0.74 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Aldol addition reactions
- Mukaiyama aldol addition
- Microwave assisted ring closing metathesis reactions
- C-alkylation of aromatic aldimines
- Reversible ketone-ketone aldol reactions
- Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Otras notas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)