Merck
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.36
Beilstein:
2093985
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (AT)
mp
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clave InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)