23240
4-Nitrophenyl chloroformate
purum, ≥97.0% (AT)
Sinónimos:
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (AT)
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp
76-82 °C
77-79 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)