Documentos clave
22193-U
Jeringa Hamilton®, gama 1000 GASTIGHT®, aguja extraíble
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Gastight Syringe with Removable Needle
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
removable needle RN
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81430
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5 mL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)