21497-U
Jeringa Hamilton®, gama 800, aguja cementada
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Microliter™
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84858
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibility
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
General description
€€ El mango extendido de metal es extraible y reparable en el campo.
€€ El émbolo resiste doblamiento.
€€ La precisión esta dentro de ± 1% del volumen total.
€€ Límite de temperatura: 50°C para agujas fijas y 115°C para aguja extraible.
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)