Merck
21310
Sigma-Aldrich
(±)-Alcanfor
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1,7,7-trimetilbiciclo[2,2.1]heptan-2-ona
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 81,00
250 G
US$ 118,00
1 KG
US$ 247,00
US$ 81,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 81,00
250 G
US$ 118,00
1 KG
US$ 247,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1907611
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 81,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
5.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
calidad
synthetic
lim. expl.
3.5 %
impurezas
≤0.5% water
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Highly diastereoselective synthesis of new optically active aminoalcohols in one step from (+)-camphor and (-)-fenchone.
Genov M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(11), 1869-1876 (1997)
Planer nano-graphenes from camphor by CVD.
Somani PR, et al.
Chemical Physics Letters, 430(1), 56-59 (2006)
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra
Shigeki Yamamoto et al.
Journal of computational chemistry, 34(25), 2152-2158 (2013-07-05)
Induced resonance Raman optical activity (IRROA) proved to be a very sensitive method to detect molecular chirality. It is exhibited, for example, by complexes of lanthanides with chiral alcohols or ketones. So far, the phenomenon has not been understood at
Tamera J Corte et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(2), 208-217 (2014-06-18)
Pulmonary hypertension (PH) associated with fibrotic idiopathic interstitial pneumonia (IIP; idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia) confers important additional morbidity and mortality. To evaluate the safety and clinical efficacy of the dual endothelin-1 receptor antagonist bosentan in this patient