Merck
21287
Supelco
(−)-Camphanic acid chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Sinónimos:
(−)-Camphanoyl chloride, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C10H13O3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
3590860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect
Ensayo
≥98.0% (AT)
≥98.0%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
mp
67-70 °C
71-73 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Clave InChI
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Descripción general
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a derivatizing agent.
Aplicación
(1S)-(-)-Camphanic chloride may be used in esterification of enantiomers in volatiles releasedf from wheat, in order to determine the proportion of enantiomers and also in quantifying the esters.[1]
Otras notas
Reactivo derivatizante quiral para la determinación de pureza enantiomérica de alcoholes y aminas por HPLC [2][3][4][5]
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K.D. Ward et al.
Journal of Chromatography A, 478, 169-169 (1989)
J.D. Fourneron et al
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4686-4686 (1989)
A. Haag et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 10-10 (1980)
H. Gerlach
Helvetica Chimica Acta, 68, 1815-1815 (1985)
Activity of enantiomers of sulcatol on apterae of Rhopalosiphum padi.
Quiroz, A., and H. M. Niemeyer.
Journal of Chemical Ecology, 24, 361-370 (1998)