Documentos clave
20708
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
22 ga (side-port)
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81243
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
0.5 mL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)