Documentos clave
20703
Hamilton® syringe, luer tip
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass body
tamaño de la aguja
(not included)
Características
without needle Luer tip
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80701
aguja L
, n/a
volumen
250 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
Descripción general
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)