Merck
20416
Supelco
Tampón de goma disco de tres capas
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
Hamilton 76003
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
diam.
9 mm ( 11/32 in.)
General description
Temperatura de entrada de 200°C- una capa interior suave de goma de silicona con dos capas exteriores duras.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)