200808
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
389.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composición
Dye content, 90%
mp
195 °C (lit.)
λmáx.
258 nm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)