19954
2-Methyl-2-butanol
analytical standard
Sinónimos:
tert-PenOH, tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
Seleccione un Tamaño
US$ 39,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 39,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
819 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
9 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.405
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?