19718
Plate Count Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Vegitone Plate Count Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
dextrose, 1.0 g/L
tryptone (vegetable), 5.0 g/L
yeast extrakt, 2.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques