18236
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F01
reference material
Sinónimos:
4-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoic acid hydrochloride, Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate, Propyl hydrogen [3-(dimethylamino)propyl]carbonimidate
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥92.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)