Merck
17798
Sigma-Aldrich
Pongamol
purum, ≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
purum
assay
≥97.0% (TLC)
mp
126-130 °C
SMILES string
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Other Notes
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)