Merck
17186
Millipore
PM Indicator Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Penicillin in Milk Indicator Agar
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 294,00
US$ 294,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 294,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
US$ 294,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
bromocresol purple, 0.06 g/L
casein enzymic hydrolysate, 1.7 g/L
dextrose, 5.25 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
papaic digest of soyabean meal, 0.3 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
polysorbate 80, 1 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
selective and differential for Bacillus spp.
Aplicación
For rapid detection of trace amounts of Penicillin in milk using Bacillus stearothermophilus.
Nota de preparación
Suspend 3.2 g in 100 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)