17154
Lactobacillus bulgaricus Agar (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 20 g/L
beef extract, 10 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium phosphate, 2 g/L
polysorbate 80, 1 g/L
tomato juice, 2 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.